Timolftaleína, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicator
Proveedor: VWR Chemicals
86157.050EA 37.02 EUR
86157.050 86157.150 86157.180
Timolftaleína, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicator
Timolftaleína
Formula: C₂₈H₃₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005909
Núm. CAS: 125-20-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (UV-VIS Spectroscopy) Passes Test
Appearance of Solution Passes Test
pH Range (Colourless to Blue) 8.8 - 10.5
Absorption Maximum λ (pH 10,5) 592 - 596
Absorptivity (A1%/1 cm; λ max , 0.01 g/l, pH 10.5, on Dried Sample) 800 - 900
Loss on Drying (110 °C) ≤1.0