VWR®, Pipetas Serológicas, Bolsa Triple
Proveedor: VWR Collection
612-5890EA 135 EUR
612-5890 612-5891 612-5892 612-5893 612-5894 612-5895 612-5896
VWR®, Pipetas Serológicas, Bolsa Triple
Pipetas Pipetas serológicas
Las pipetas se envasan individualmente en plástico/plástico y luego se introducen en bolsas dobles.
  • Filtro de poliolefina
  • Libre de látex, DNasa y RNasa, no pirogénico, no citotóxico
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) del 10⁻⁶
  • Caja dispensadora: Fácil apertura
Código de colores para una fácil identificación.
Certificaciones: Fabricado en un entorno de sala blanca de clase 100000. Cumple los requisitos BSE/TSE. Cumple con GPPS USP Clase VI.