Batas de laboratorio, SPP
Proveedor: HUBEI ORIENT INTL TRADING
114-9025EA 102 EUR
114-9025 114-9024 114-9023 114-9012 114-9014 114-9015 114-9020 114-9022 114-9013 114-9016 114-9017 114-9018 114-9019 114-9021 114-9027 114-9028
Batas de laboratorio, SPP
Prendas desechables
Estas batas de laboratorio desechables con cuello de camisa hechas de PP son ideales para aplicaciones no críticas.
  • Muñeca elástica o con velcro.
  • Presione el cierre del perno (cuatro / cinco broches)
Peso: 25 a 55 g/m²