Avantor® ACE® HILIC-B, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
HILB-5-3030EA 0 EUR
HILB-5-3030 HILB-5-3020 HILB-5-2530 HILB-5-7530 HILB-5-7520 HILB-5-1530 HILB-5-1520 HILB-5-1510 HILB-5-1220 HILB-5-1030 HILB-5-1020 HILB-5-1010 HILB-5-0530 HILB-5-0520 HILB-5-0510 HILB-5-2520
Avantor® ACE® HILIC-B, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® HILIC-B han sido diseñadas específicamente para aplicaciones HILIC y son especialmente útiles para la separación de analitos polares. Estas columnas son parte de un conjunto de 3 columnas HILIC patentadas (HILIC-A, HILIC-B y HILIC-N) desarrolladas para permitir a los cromatógrafos lograr separaciones HILIC reproducibles y exitosas utilizando un enfoque sistemático para el desarrollo de métodos.
  • Fase HILIC de carácter básico aminopropílico patentada
  • Compatible con sistemas HPLC/UHPLC de todos los fabricantes
  • Excelente rendimiento,