Cabinas de seguridad biológica, clase II, BiOptima
Proveedor: Azbil Telstar Technologies
1622438 1367783 1734952 1736028
TELR1622438EA 10670.76 EUR
TELR1622438 TELR1367783 TELR1734952 TELR1736028
Cabinas de seguridad biológica, clase II, BiOptima
Vitrinas de gases y recintos Armarios de seguridad biológica
La cabina de seguridad microbiológica BiOptima Clase II con un diseño ergonómico garantiza una eficiencia óptima y un alto ahorro de energía. BiOptima garantiza la protección del operador con la barrera de aire frontal, la protección del producto gracias al flujo de aire laminar filtrado HEPA en el área de trabajo y la protección del medio ambiente a través del filtro HEPA de expulsión.
  • La superficie de trabajo se divide en segmentos, lo que permite la limpieza y la posible esterilización en autoclave.
  • El panel de control tiene un código de color internacional para indicar el estado de la cabina.
  • La pantalla principal muestra el nivel de obstrucción del filtro y el flujo de velocidad laminar.
  • Cristal frontal accionado eléctricamente con batería de respaldo
  • En caso de apagón, se puede cerrar el cristal frontal y preservar la seguridad del personal y del laboratorio.
  • Los ventiladores EC de última generación y las luces LED ajustables reducen drásticamente el consumo de energía.
  • El control automático por microprocesador garantiza continuamente la velocidad correcta del aire, minimizando el consumo de energía y el ruido.
El cristal frontal permite un acceso completo y cómodo a la cámara de trabajo, facilitando la limpieza y permitiendo la entrada de objetos grandes y accesorios en la cámara de trabajo.
La cabina BiOptima ofrece un área de trabajo muy espaciosa, de 550 mm de profundidad y 700 mm de altura, lo que permite productividad y comodidad, en una cabina de diseño compacta e inteligente con una altura total de solo 1450 mm. También es extremadamente fácil de limpiar; la cámara de trabajo de una pieza está hecha de acero inoxidable AISI 304 con bordes redondeados dentro de la cabina para facilitar la desinfección efectiva y maximizar la prevención de la contaminación. Además, el vidrio frontal accionado eléctricamente se desliza hacia arriba y ofrece un acceso de 500 mm H.
La serie BiOptima se caracteriza por un cristal frontal ergonómico inclinado y con bisagras fácil de limpiar, rejillas frontales en forma de V y un reposabrazos redondeado para la máxima comodidad, luces LED ajustables de bajo consumo y ventiladores EC de bajo consumo. Todas las unidades están equipadas de serie con luz ultravioleta y mantenimiento reducido gracias al prefiltro G3 debajo de la superficie de trabajo que evita que partículas grandes o polvo lleguen a los filtros HEPA, duplicando efectivamente la vida útil de los filtros HEPA.
Mantenimiento sencillo: BiOptima está equipado con el innovador y exclusivo sistema 4F (rápido, intuitivo y eficiente) patentado por CleanAir by Baker para reemplazar los filtros. Se puede acceder fácilmente a los filtros desde la parte delantera de la cabina y el exclusivo dispositivo de bloqueo / desbloqueo rápido reduce significativamente el tiempo necesario para reemplazar los filtros.
Materiales: la estructura de la cabina es de acero con recubrimiento epoxi con cámara de trabajo interna en acero inoxidable AISI 304L con esquinas redondeadas y vistas laterales en vidrio templado de seguridad. El cristal frontal es antirreflectante con protección UV.
Certificaciones: Las cabinas BiOptima se prueban independientemente y certificados por TÜV Nord, el principal organismo de certificación europeo, para garantizar la conformidad con la norma EN 12469 para cabinas de seguridad biológica de clase II (30% de extracción, 70% de recirculación). La cabina BiOptima es específica para trabajar con agentes patógenos de nivel 1, 2 y 3. También cumple con los principales requisitos NSF/ANSI 49 (clase II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 y AS2252.
Información para pedidos: Los accesorios no están incluidos (se deben pedir por separado).