Giemsa tincione solución, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Tinte de Giemsa
3856.1000EA 49.57 EUR
3856.1000 3856.2500
Giemsa tincione solución, J.T.Baker®
Giemsa tincione
GIEMSA's solution Azur-Eosine-methylene blue solution for microscopy (contains methanol).
Número MDL: MFCD00081642
Núm. CAS: 51811-82-6
UN: 1992
ADR: 3,II
IVDLogo
Order Now
Resultados test especificaciones
Performance Test Passes Test