Tetrahidrofurano ≥99.5% (por GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro
Sinónimos: THF
6778-45EA 0 EUR
6778-45 6778-25
Tetrahidrofurano ≥99.5% (por GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Tetrahidrofurano
Formula: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Pto. Ebullición: 66
Pto. de fusión: -108.5
Pto. de inflamación: –14 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) ≥99.5%
Water (KF ≤0.05 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Residue after Evaporation ≤0.0005 %
Peroxides (as H₂O₂) ≤0.015 %
For Laboratory, Research or Manufacturing Use