Tolueno ≥99.5% (por GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
|
Peligro
|
6784-45EA
592.52
EUR
6784-45
6784-25
Tolueno ≥99.5% (por GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Tolueno
Formula:
C₆H₅CH₃ Pto. de fusión: –95 °C Pto. de inflamación: 4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008512 Núm. CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Assay (GC) | ≥99.5% |
Water (KF | ≤0.03 % |
Titrable Acid (meq/g) | ≤0.0005 |
Residue after Evaporation | ≤0.002 % |
Sulfur Compounds | ≤0.0003 % |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |