Etilo acetato ≥99.0% (por GC), Laboratory Reagent
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Acetato de etilo
16371-4X5L 16371-5L
16371-4X5LEA 705 EUR
16371-4X5L HONC16371-5L
Etilo acetato ≥99.0% (por GC), Laboratory Reagent
Etilo acetato
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 506104
RTECS Number: AH5425000
UNSPSC Code: 12191602
Formula: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Pto. Ebullición: 77 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –84 °C
Densidad: 0.901 g/cm³
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.0 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Non-volatile matter Max. 0.003 %
Explosion Limit 2.2-11.5 %, 38 °F
Refractive Index n20/D 1.3720 (lit.)
Autoignition Temperature 801 °F