FAM benzine, 65-95 °C DIN 51635, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
24538-18L 24538-2.5L 24538-25L 24538-4X2.5L
24538-18LEA 1430 EUR
24538-18L 24538-2.5L 24538-25L 24538-4X2.5L
FAM benzine, 65-95 °C DIN 51635, Riedel-de Haën™
FAM benzine
UNSPSC Code: 12191502
Pto. Ebullición: 65…95 °C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0,76 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: –26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling range 60 - 95 °C
Density (15 °C) 0.695 - 0.710 g/cm³
Amount of distillate 90 °C 85 - 95 Vol.%
Residue from evaporation (DIN EN ISO 6246) Max. 0.03 g/l
n-Hexane (GC) Max. 5 %
Benzene (GC) Max. 0.1 %
APHA Max. 10