N,N-Dimetilformamida ≥99.8% (por GC) para síntesis de péptidos, Burdick & Jackson™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
34440-2.5L 34440-30L
34440-2.5LEA 206 EUR
34440-2.5L 34440-30L
N,N-Dimetilformamida ≥99.8% (por GC) para síntesis de péptidos, Burdick & Jackson™
N,N-Dimetilformamida
Beilstein Number: 605365
Formula: HCON(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 152…153 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57,5 °C (1.013.25 hPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Amines (as dimethylamine) Max. 0.0002 %