Agua con 0,1% (v/v) Ácido acético, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Solvent Blend, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
34675-2.5L
34675-4X2.5L
34675-2.5LEA
74.62
EUR
34675-2.5L
HONC34675-4X2.5L
Agua con 0,1% (v/v) Ácido acético, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Solvent Blend, Riedel-de Haën™
Water with 0,1% (v/v) acetic acid
- For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
- HPLC / UV-VIS quality control
- Low gradient baseline drift
- Low levels of trace metals
- No non-volatile impurities
Pto. Ebullición:
100 °C Pto. de fusión: 0 °C Densidad: 0,9982 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011332 Núm. CAS: 7732-18-5 EINECS: 200-580-7 |
Resultados test especificaciones
Assay of acetic acid | 0.093 - 0.107 % |
pH (20 °C) | 3.2 - 3.4 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 ppm |
Potassium (K) | max. 0.5 ppm |
Magnesium (Mg) | max. 0.5 ppm |
Sodium (Na) | max. 2 ppm |
Transmittance at 210 nm | min. 20 % |
Transmittance at 230 nm | min. 75 % |
Transmittance from 254 nm | min. 99 % |
HPLC Gradient at 210 nm | max. 50 mAU |
HPLC Gradient at 254 nm | max. 10 mAU |
LC-MS application | complying |