Peqlab peqGOLD, Aislamiento de ADN, Minikits de ADN de sangre y tejidos
Proveedor: VWR Chemicals
Kit rápido, fácil y económico para el aislamiento de ADN a partir de una variedad de muestras, incluyendo células cultivadas frescas o congeladas, tejidos, sangre, hisopos bucales y saliva.
- Sin necesidad de extracciones orgánicas
- Sin necesidad de precipitaciones alcohólicas que requieren mucho tiempo
- Degradación enzimática del ARN celular
- Separación eficaz de inhibidores enzimáticos y contaminantes
- Alto rendimiento gracias a la fuerte lisis
- Rápida, purificación en menos de 20 min (después de la lisis)
La cantidad inicial típica debe ser de 30 mg de tejido, 5×10⁶ células cultivadas, o hasta 250 µl. Proporciona ADN purificado adecuado para casi cualquier aplicación posterior.
Información de suministro: El kit contiene minicolumnas de ADN peqGOLD, tubos de recogida de 2 ml, tampón BL, tampón TL, solución de proteinasa K, tampón HBC, tampón de lavado de ADN y tampón de elución.