Peqlab peqGOLD, Aislamiento de ARN, Kit de ARN total
Proveedor: VWR Chemicals
13-6834-01EA 244 EUR
13-6834-01 13-6834-02
Peqlab peqGOLD, Aislamiento de ARN, Kit de ARN total
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Método fácil de usar para el aislamiento de hasta 100 µg de ARN total a partir de células eucariotas cultivadas y tejidos blandos <1×10⁷ células o 30 mg de tejido.
  • Rápido, 20 minutos o menos
  • Seguro sin extracciones de fenol/cloroformo
  • Versátil con protocolos de centrifugación y vacío disponibles
  • La columna homogeneizadora reduce la obstrucción de la columna de ARN
  • Compatible con peqGOLD DNase I Digestion Kit para el nivel más bajo de copurificación de ADNg (13-1091-01)
Información de suministro: See attached manual.