VWR® DRY-Line® Prime, Hornos de secado con convección natural
Proveedor: VWR Collection
466-0600EA 1780 EUR
466-0600 466-0601 466-0602
VWR® DRY-Line® Prime, Hornos de secado con convección natural
Hornos Hornos de convección natural y con ventilación
Los hornos de secado DRY-Line® están diseñados para todas las tareas de secado y calentamiento convencionales y la esterilización del material de vidrio. Tienen un rango de temperatura de entre 50 y 300 °C y están destinados a su uso en laboratorios biológicos, químicos, médicos, farmacéuticos y físicos.
  • Controlador de microprocesador multifuncional con pantalla de 4,3" a todo color
  • Memoria de programas de cinco usuarios
  • Perfil de tiempo de temperatura de cinco segmentos, cambio rápido de la temperatura establecida y ajuste de tiempo durante un programa en ejecución
  • Inicio programado del programa (conjunto de fecha y hora) y función loop de hasta 255 veces o sin fin
  • Regulación de parada a una hora establecida para la temperatura desde 1 min hasta 366 días o funcionamiento continuo
  • Tiempos de rampa ajustables (días/horas/minutos)
  • Clase de protección ante sobretemperatura 3.1
  • Control automático de la válvula de aire (0% - cerrada, 100% -abierta, ajustable en incrementos de 1%)
Estor hornos con convección natural disponen de una cámara interior de acero inoxidable (DIN 1.4301) y una hoja exterior revestida al polco con puerta resistente bloqueable. Todos los modelos disponen de un puerto de acceso de 30 mm Ø, reloj a tiempo real, interfaz USB (en el panel frontal) para descargar los datos en una unidad USB y una interfaz LAN. La memoria interna almacena hasta 10000 registros de datos (almacenados durante un máximo de 6 meses). El rango tiene una función de diagnóstico automático, sistema de control de fallos de energía, alarma de fallo del sensor de temperatura, alarma de puerta abierta y alarmas de temperatura audibles y visuales.
Todos los hornos de secado Prime del mismo tamaño se pueden apilar sin accesorios adicionales (excepto los modelos de 180 L que no son apilables).
Información de suministro: Suministrado con estantes de rejilla de acero inoxidable, certificado de prueba del fabricante (datos medidos a 105 °C) y manual de instrucciones multilingüe (se puede descargar de la memoria interna en la memoria USB).
Precaución: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.