VWR® VENTI-Line® Prime, Hornos de secado con convección forzada
Proveedor: VWR Collection
466-0603EA 2200 EUR
466-0603 466-0604 466-0605
VWR® VENTI-Line® Prime, Hornos de secado con convección forzada
Hornos Hornos de convección natural y con ventilación
Los hornos de secado VENTI-Line® están diseñados para todas las tareas de secado y calentamiento convencionales y la esterilización del material de vidrio. Tienen un rango de temperatura que va de 50 a 300 °C y está destinado al uso en laboratorios biológicos, químicos, médicos, farmacéuticos y físicos.
  • Controlador con microprocesador multifuncional con pantalla táctil de 4,3"
  • Memoria de cinco programas de usuario
  • Perfil de temperatura-tiempo de cinco segmentos, cambio rápido
  • de la temperatura y el tiempo establecidos durante un programa en curso
  • Inicio programado del programa (con fecha y hora) y función de "bucle" hasta 255 veces o sin fin
  • Regulación de parada a una hora establecida para la temperatura
  • desde 1 min hasta 366 días o funcionamiento continuo
  • Control de la velocidad del ventilador (del 10 al 100 %, ajustable en incrementos del 1 %) y tiempos de rampa ajustables (días/horas/ minutos)
  • Clase de protección contra temperatura excesiva 3.1
  • Control automático de aletas de aire (0 % - cerrado, 100 % - abierto, ajustable en incrementos de 1 %)
Estos hornos con convección forzada cuentan con una cámara interior de acero inoxidable (DIN 1.4301) y un exterior de chapa con recubrimiento de polvo y puerta sólida con cerradura. Todos los modelos disponen de un puerto de acceso de 30 mm de diámetro, reloj en tiempo real, interfaz USB (en el panel frontal) para descargar datos en una memoria USB e interfaz LAN. La memoria interna almacena hasta 10000 registros de datos (almacenados durante un máximo de 6 meses). La gama cuenta con una función de autodiagnóstico, un sistema de control de fallos de alimentación, una alarma de fallo del sensor de temperatura, una alarma de puerta abierta y alarmas de temperatura sonoras y visuales.
Todos los hornos de secado Prime del mismo tamaño pueden apilarse sin necesidad de accesorios adicionales (excepto los modelos de 180 L que no son apilables).
Información para pedidos: Needs to be ordered with UK plug.
Información de suministro: Se suministra con estantes de alambre de acero inoxidable, certificado de prueba del fabricante (datos medidos a 105 °C) y manual de instrucciones multilingüe (puede descargarse de la memoria interna en una memoria USB).
Precaución: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.