VWR® INCU-Line® Prime, Incubadoras con convección natural
Proveedor: VWR Collection
390-1346EA 1890 EUR
390-1346 390-1349 390-1350
VWR® INCU-Line® Prime, Incubadoras con convección natural
Incubadoras Incubadores estándar
Los incubadores microbiológicos INCU-Line® están diseñados para cultivar organismos a temperaturas homogéneas. Tienen un rango de temperatura que va desde los 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta los 100 °C y pueden utilizarse, por ejemplo, para realizar pruebas microbiológicas, determinar el recuento de gérmenes y envejecer/almacenar en caliente.
  • Controlador de microprocesador multifuncional con pantalla táctil de 4,3" a todo color
  • Memoria de cinco programas de usuario
  • Perfil temperatura-tiempo de cinco segmentos, cambio rápido de la