Guantes industriales, uvex athletic allround
Proveedor: UVEX
6002806 6002807 6002808 6002809 6002810 6002811
UVEX6002806EA 37.7 EUR
UVEX6002806 UVEX6002807 UVEX6002808 UVEX6002809 UVEX6002810 UVEX6002811
Guantes industriales, uvex athletic allround
Guantes
Estos guantes ligeros de punto de PA/elastán con revestimiento de espuma de NBR en la palma y las puntas de los dedos son ideales para trabajos mecánicos de precisión.
  • Buena resistencia a la abrasión mecánica
  • Buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
  • Muy transpirable
  • Muy buena sensación táctil
  • Muy buen ajuste
  • Muy flexible
Áreas de aplicación: Trabajos de montaje de precisión, trabajos de montaje fino, inspección.
Certificaciones: EN 388:2016 (4122X)