Guantes industriales, uvex athletic lite
Proveedor: UVEX
6002706 6002707 6002708 6002709 6002710 6002711
UVEX6002706EA 37.6 EUR
UVEX6002706 UVEX6002707 UVEX6002708 UVEX6002709 UVEX6002710 UVEX6002711
Guantes industriales, uvex athletic lite
Guantes
Estos guantes ligeros de punto de PA/elastán con revestimiento de espuma de NBR en la palma y las puntas de los dedos son ideales para trabajos mecánicos de precisión.
  • Buena resistencia a la abrasión mecánica
  • Buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
  • Transpirable
  • Muy buena sensación táctil
  • Muy buen ajuste
  • Muy flexible
Áreas de aplicación: Trabajos de montaje de precisión, trabajos de montaje fino, inspección.
Certificaciones: EN 388:2016 (4132X)