Paraformaldehyde 4% (w/v) en solución acuosa methanol-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
47392.9L 47392.9M
47392.9LEA 47.4 EUR
47392.9L 47392.9M
Paraformaldehyde 4% (w/v) en solución acuosa methanol-free
Formaldehído
Formula: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Pto. Ebullición: -19.3
Pto. de fusión: -92
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
Índice Merck: 13,04259
Order Now
Resultados test especificaciones
Concentration (w/v) 3.5 to 4%
Appearance Clear colourless liquid
Ash <=0.01% (Paraformaldehyde content)
Trace metal
Iron (Fe) <=2.0% (Paraformaldehyde content)