VWR® VisiScope® 360, Microscopios estereoscópicos
Proveedor: VWR Collection
630-3090EA 655 EUR
630-3090 630-3091 630-3085 630-3084 630-3087 630-3089 630-3086 630-3088
VWR® VisiScope® 360, Microscopios estereoscópicos
Microscopios
Elija entre una gama de cabezales de microscopio estereoscópico binocular y trinocular para necesidades básicas o avanzadas.
  • Zoom acromático parfocal
  • Sistema óptico Greenough
  • Disponible con o sin iluminación
  • Soporte moderno, estable y delgado, o soporte largo en voladizo para la observación de especímenes especialmente grandes
  • Rango de zoom ampliado
Sistema de enfoque grueso (soporte del cabezal de 76 mm, pilar de 32 mm) con tensión ajustable para los requisitos estándar del microscopio estereoscópico. Cabezal binocular o trinocular (relación deMore Product Information