Sistema de manga/guante estéril, BioClean™
Proveedor: Nitritex
GSG10NIT80 GSG10NIT85
112-6122EA 6920 EUR
112-6122 112-6123
Sistema de manga/guante estéril, BioClean™
Guantes
Clean and sterile sleeve/glove system, nitrile sleeve attached to a hand specific polychloroprene (BioClean BPZS) glove by a channel ring and O-ring.
  • Manga y guante probados según ASTM D6978-05 para el manejo de medicamentos de quimioterapia
  • La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
  • Inspección 100% de la manga y prueba de fugas de aire (antes de ser guillotinado)
  • Manga apta para autoclave
  • Irradiación gamma para esterilización
  • La manga se puede desinfectar con VHP o IPA
Compatible with ISO Class 4 & EU GMP Grade A cleanrooms.
* Length of the complete system (glove + sleeve)
Certificaciones: EN ISO 374-1 Type B (KOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Tested against permeation standard ASTM D6978-05 for cytotoxic drugs.
Envase: Sistema compuesto de manga, guante y anillo de sujeción. Dos guantes (uno por bolsa) y conjuntos en bolsa triple por sistema; 10 sistemas por caja; Dos cajas por caja exterior (20 sistemas). Vendido el par, empaquetado individualmente.