Ácido nítrico 25%, Titripur® for argentometric titration, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.60317.0500EA 32.1 EUR
1.60317.0500
Ácido nítrico 25%, Titripur® for argentometric titration, Supelco®
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
UN: 2031
ADR: 8,