Isohexano (mezcla de isómeros) ≥95% (by anhydrous basis), AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2-Methylpentane
85759.290EA 73.2 EUR
85759.290 85759.320
Isohexano (mezcla de isómeros) ≥95% (by anhydrous basis), AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis
Isohexano (mezcla de isómeros)
Formula: C₆H₁₄
Pto. Ebullición: 60 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –154 °C
Densidad: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: −33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009406
Núm. CAS: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
IR: 01-2119484651-34
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) min. 95.0%
Acidity max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue max. 0.001%
Water max. 0.01%
n-Hexane max. 5%
Aromatics (as C6H6) max. 0.01%
Sulphur compounds (as S) max. 0.005%
Thiophene max. 0.0001%
Substances darkened by H2SO4 max. 10 APHA
Al (Aluminium) max. 0.5 ppm
Ba (Barium) max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) max. 0.02 ppm
Cu (Copper) max. 0.02 ppm
Fe (Iron) max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) max. 0.02 ppm
Pb (Lead) max. 0.1 ppm
Sn (Tin) max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) max. 0.1 ppm