Sodio carbonato 0.1 M in water eluent concentrate for IC, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
56169-1LEA 52.5 EUR
56169-1L
Sodio carbonato 0.1 M in water eluent concentrate for IC, Supelco®
Sodio carbonato
Formula: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Número MDL: MFCD00003494
Núm. CAS: 497-19-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/03/26836303.jpg