Sodio carbonato 72 mM water Eluent concentrate for IC (20x) for Metrosep A Supp 7, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
72784-1L
72784-2.5L
72784-1LEA
62.9
EUR
72784-1L
72784-2.5L
Sodio carbonato 72 mM water Eluent concentrate for IC (20x) for Metrosep A Supp 7, Supelco®
Sodio carbonato
Formula:
Na₂CO₃ MW: 105.99 g/mol Pto. Ebullición: 1600 Pto. de fusión: 854 |
Número MDL:
MFCD00003494 Núm. CAS: 497-19-8 Índice Merck: 14,08596 |