VWR®, Puntas de filtro compatibles con LTS®
Proveedor: VWR Collection
732-3639EA 150 EUR
732-3639 732-3640 732-3641 732-3642 732-3643
VWR®, Puntas de filtro compatibles con LTS®
Puntas de pipetas
Las puntas con filtro compatibles con LTS® de VWR® presentan un área de sellado flexible y un tope positivo que da como resultado un sellado seguro con una ligera fuerza de expulsión en los pipeteadores compatibles con LTS®.
  • Compatibles con los pipeteadores estilo LTS®.
  • Maximiza la recuperación de la muestra con una resina de baja unión y un diseño de punta fina
  • Mejora la ergonomía al reducir la fuerza necesaria para fijar y expulsar una punta
  • Esterilizable en autoclave a 1 bar, 122 °C durante 15 minutos
  • Fabricadas bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001
Las puntas VWR® utilizan una resina de baja retención que es hasta diez veces más hidrofóbica que otras puntas de pipeta de polipropileno, lo que permite que las muestras viscosas, como las soluciones de proteínas y ADN, se dispensen fácilmente sin acumularse dentro de la punta.
Certificaciones: Certificado como libre de RNAsa, DNasa, endotoxinas, metales y DNA humano.