VWR®, Puntas con filtro universales
Proveedor: VWR Collection
732-3633EA 149 EUR
732-3633 732-3630 732-3631 732-3632 732-3634 732-3636 732-3637 732-3638 732-3709
VWR®, Puntas con filtro universales
Puntas de pipetas
Las puntas con filtro universales de baja retención de VWR® repelen el líquido creando una superficie hidrofóbica en el interior de la punta que aumenta la precisión y la calidad de los datos.
  • Compatible con la más amplia gama de pipetas
  • Maximiza la recuperación de la muestra gracias a la resina de baja retención y al diseño de punta fina
  • Mejora la ergonomía al reducir la fuerza necesaria para colocar y expulsar una punta
  • Esterilizable en autoclave a 1 bar, 122 °C durante 15 minutos
  • Fabricadas bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Waste Reducing,Sustainable Packaging
Certificación ambiental FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic