Cianuro de sodio ≥95.0% (by argentometric titration), GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Sodio cianuro
87056.290EA 63.8 EUR
87056.290 87056.360 87056.460
Cianuro de sodio ≥95.0% (by argentometric titration), GPR RECTAPUR®
Cianuro de sodio
Formula: CNNa
MW: 49.01 g/mol
Pto. Ebullición: 1496
Pto. de fusión: 563.9
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003523
Núm. CAS: 143-33-9
UN: 1689
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 13,08679
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (argentometric) min. 95.0 %
Chloride (Cl) max. 0.05 %
Hexacyanoferrate max. 0.05 %
Sulphide (S) max. 0.02 %
Lead (Pb) max. 0.005 %
Identity (IR) Passes test