N,N-Dimetil-p-toluidina ≥98.0% (por GC), GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: N,N,4-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-methylaniline, 1-(Dimethylamino)-4-methylbenzol, 4,N,N-Trimethylaniline, 4-(Dimethylamino)toluene, 4-Dimethylaminotoluene
85986.230EA 49.4 EUR
85986.230 85986.290 85986.460
N,N-Dimetil-p-toluidina ≥98.0% (por GC), GPR RECTAPUR®
N,N-Dimetil-p-toluidina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008316
Núm. CAS: 99-97-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear pale yellow to amber liquid
Assay (GC) min. 98,0 %
Water max. 0,5 %
Density (d20°C/4°C) 0,935 – 0,937
Identity (IR) Passes test