Rojo de fenol solución indicador de pH (pH 6,5 - 8,5)
Proveedor: Hach
21132 21126
HACH21132EA 27.6 EUR
HACH21132 HACH21126
Rojo de fenol solución indicador de pH (pH 6,5 - 8,5)
Rojo de fenol
pH Indicator Solution
  • Color range: pH 6.5-8.5
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
Número MDL: MFCD00003552
Núm. CAS: 143-74-8