Cubremangas, LDPE
Proveedor: VWR Collection
113-9676EA 57.5 EUR
113-9676 113-9673 113-9678 113-9680 113-9679 113-9677
Cubremangas, LDPE
Prendas desechables
Oversleeves made of 20 or 40 µm LDPE film.
  • Elástico sin látex
  • Longitud: 400 x 200 mm
Envase: 2000 unidades/caja de cartón.