Ácido glicolico ≥99.0% (by acidimetry), GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
85736.180EA 66.3 EUR
85736.180 85736.230 85736.290 85736.460
Ácido glicolico ≥99.0% (by acidimetry), GPR RECTAPUR®
Ácido glicolico
Formula: C₂H₄O₃
MW: 76.05 g/mol
Pto. Ebullición: 266
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004312
Núm. CAS: 79-14-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,04511
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white crystals
Assay (acidimetric) min. 99.0 %
Water max. 0.5 %
Melting range (lower value) min. 75 °C
Melting range (upper value) max. 79 °C
Identity (IR) Passes test