VWR® Botellas, PET, Cuadradas, con tapón de rosca
Proveedor: VWR Collection
391-0629EA 86.9 EUR
391-0629 391-0628 391-0627 391-0631 391-0626 391-0648
VWR® Botellas, PET, Cuadradas, con tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
Botellas cuadradas de PET para medios que están diseñadas para envasar, almacenar o transportar muestras líquidas y en polvo.
  • Su diseño cuadrado permite un uso eficiente del espacio de almacenamiento
  • La resina PET es ligera, resistente a la rotura y transparente
  • Los frascos presentan graduaciones moldeadas
  • Esterilización EB Nivel de garantía de esterilidad (SAL) del 10⁻⁶ (ISO 11137)
  • No pirogénico
Las botellas cuadradas de PET para medios de VWR® se fabrican en un entorno de sala blanca de clase 100 000. Fabricados bajo la norma EN ISO 13485:2016.
Certificaciones: Las botellas cumplen los requisitos de BSE/TSE, la declaración de BPA y metales pesados ROHS.
Envase: Las botellas están disponibles envueltas individualmente, o en envases de bandeja (botellas PET de triple bolsa para aplicaciones de sala blanca).
Precaución: These bottles are not to be used for production packaging.