1-Metilimidazol ≥99.0% (por GC), GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: N-Metilimidazol, N-Metil-1H-imidazol, NMI, 1-Metil-1H-imidazol
85994.180EA 32.6 EUR
85994.180 85994.290
1-Metilimidazol ≥99.0% (por GC), GPR RECTAPUR®
1-Metilimidazol
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82.11 g/mol
Pto. Ebullición: 198
Pto. de fusión: -2
Pto. de inflamación: 92
Número MDL: MFCD00005292
Núm. CAS: 616-47-7
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colourless to yellow liquid
Assay (GC) min. 99.0 %
Density (d20°C/ 4°C) 1.034 - 1.036
Water max. 0.5 %
Identity (IR) Passes test