Bis(1-butylpentyl) adipate ≥98.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
02150-25ML 02150-5ML
02150-25MLEA 402 EUR
02150-25ML 02150-5ML
Bis(1-butylpentyl) adipate ≥98.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Bis(1-butylpentyl) adipate
Plasticizer employed in polymeric membrane electrodes.
Formula: C₂₄H₄₆O₄
Pto. de inflamación: 110 °C
Número MDL: MFCD00042947
Núm. CAS: 77916-77-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4d9bf9a373dd29bcc95ed5975fc570049719c14&vid=f2d59b974bcd27ad228f5f2155b4f7cc10559d79&prid=web&clid=SAPDAM