Rodamina B solución 0,2% in isopropanol (IPA) derivatisation reagent, para TLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 9-(2-carboxifenil)-3,6-bis(dietilamino)xantilio
M-Clarity™ quality level = MQ100
02558-100ML 02558-500ML
02558-100MLEA 40.1 EUR
02558-100ML 02558-500ML
Rodamina B solución 0,2% in isopropanol (IPA) derivatisation reagent, para TLC, Supelco®
Rodamina B
Ready-to-use spray and dip reagent for chromatography
Formula: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Número MDL: MFCD00011931
Núm. CAS: 81-88-9
UN: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e2e4b2bb0a483871c494314ff0a4ef766095de2&vid=102246dc474c4665f2a5d41a86ffac401329bc6d&prid=web&clid=SAPDAM