Aminoferrocene ≥98.0% (by titrimetric analysis) derivatisation reagent, para HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Ferrocenylamine
07379-1G 07379-250MG
07379-1GEA 999 EUR
07379-1G 07379-250MG
Aminoferrocene ≥98.0% (by titrimetric analysis) derivatisation reagent, para HPLC, Supelco®
Aminoferrocene
Formula: C₁₀H₂FeN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03844760
Núm. CAS: 1273-82-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=251d8621b12a0e8e3f624085efef00bfb8a78cfe&vid=d329680f80913fd1ae3ab7fdf94c2ac3327c8248&prid=web&clid=SAPDAM