1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno ≥99.0% (por GC), LiChropur™ derivatisation reagent, para HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 1,3-Dinitro-4-fluorobenceno
73177-10X1G 73177-1G
73177-10X1GEA 318 EUR
73177-10X1G 73177-1G
1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno ≥99.0% (por GC), LiChropur™ derivatisation reagent, para HPLC, Supelco®
1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno
Formula: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186.1 g/mol
Pto. Ebullición: 296
Número MDL: MFCD00007056
Núm. CAS: 70-34-8
Índice Merck: 13,04199
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=056f58ec8bfc32933b776d70d1403d6615b5323e&vid=056f58ec8bfc32933b776d70d1403d6615b5323e&prid=web&clid=SAPDAM