Dimetildiclorosilano 5% in heptane Silanization solution I, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloro(dimetil)silano
M-Clarity™ quality level = MQ100
85126-1L
85126-250ML
85126-1LEA
203
EUR
85126-1L
85126-250ML
Dimetildiclorosilano 5% in heptane Silanization solution I, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Dimetildiclorosilano
Ready-to-use solution for silanizing micro-electrodes.
Formula:
C₂H₆Cl₂Si MW: 129.06 g/mol Pto. Ebullición: 70 Pto. de fusión: -76 Pto. de inflamación: -16 |
Número MDL:
MFCD00000491 Núm. CAS: 75-78-5 UN: 2924 ADR: 3 II |