2-Mercaptoetanol ≥99.0% (por GC), LiChropur™ derivatisation reagent, para HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
97622-10ML
97622-1ML
97622-10X1ML
97622-10MLEA
54.3
EUR
97622-10ML
97622-1ML
97622-10X1ML
2-Mercaptoetanol ≥99.0% (por GC), LiChropur™ derivatisation reagent, para HPLC, Supelco®
2-Mercaptoetanol
Suitable for derivatisation of amine groups.
Formula:
HSCH₂CH₂OH |
Número MDL:
MFCD00004890 Núm. CAS: 60-24-2 UN: 2966 ADR: 6.1,II |