VWR® INCU-Line® ILPR Premium, Incubadores refrigerados con tecnología Peltierm
Proveedor: VWR Collection
390-1351EA 4070 EUR
390-1351 390-1352 390-1353
VWR® INCU-Line® ILPR Premium, Incubadores refrigerados con tecnología Peltierm
Incubadoras Incubadoras refrigeradas
Los incubadores refrigerados con tecnología Peltier se caracterizan por una excelente estabilidad y uniformidad de la temperatura. Son eficientes energéticamente y respetuosos con el medio ambiente, con un bajo nivel de ruido, y funcionan casi sin vibraciones al no tener instalado ningún compresor. No hay deshumidificación de las muestras debido a la cámara cerrada. Estos modelos, con convección de aire forzado, proporcionan un rango de temperatura entre 0 y +70 °C (máx. 20 °C por debajo de la temperatura ambiente) y cuentan con una cámara interior de acero inoxidable (DIN 1.4301) y carcasa de acero inoxidable, puerta exterior sólida y puerta interior de cristal. Los modelos PREMIUM disponen de un menú intuitivo y un software de fácil manejo, así como de un puerto USB con memoria flash para la descarga de datos en la memoria USB y para la carga del programa Pueden conectarse a una red Ethernet o Wi-Fi para su control remoto desde cualquier ordenador, y los usuarios pueden recibir notificaciones sobre los parámetros seleccionables por correo electrónico.
  • Controlador de microprocesador multifuncional con pantalla táctil de 7" a todo color, que ofrece una visión general de los parámetros establecidos y actuales durante el funcionamiento
  • Control de acceso mediante contraseña y función de administrador para gestionar cinco cuentas de usuario
  • Memoria de 40 programas de usuario, cambio rápido y fácil de los parámetros durante un programa en marcha
  • Perfil de temperatura/tiempo multisegmento (hasta 100) con rampas ajustables
  • Temporizador desde 1 minuto hasta 366 días o funcionamiento continuo
  • Función de retardo de inicio ajustable y función de bucle
  • Termostato de seguridad ajustable por exceso y por defecto de temperatura Clase 3.3 (DIN 12880) que protege las muestras y el incubador
Todos los modelos tienen una puerta exterior sólida y una puerta interior de cristal. Están equipados con puerto de acceso de 30 mm, cerradura de puerta, luz LED interna. Los modelos INCU-Line IL 56PR e IL 112PR son apilables como 2× IL 56 PR o 2× IL 112PR sin necesidad de un kit de apilamiento adicional, es posible colocar el IL 56PR encima del IL 112PR. Los modelos IL 240PR no son apilables.
Las características de seguridad incluyen alarmas de temperatura audibles y visibles, sistema de control de fallos de alimentación, alarma de puerta abierta, alarma de fallo del sensor de temperatura y función de autodiagnóstico.
Las unidades cuentan con el software de control Premium y ayudan al cumplimiento de las BPL con ajustes de protección por contraseña, registro de eventos y una memoria interna que almacena hasta 10000 registros de datos para cada usuario (almacenados durante un máximo de 12 meses). Los usuarios pueden ver los valores en la pantalla o en un PC en forma de tabla o gráfico.
Información accesorios: Los estantes de repuesto estándar tienen una carga de trabajo máxima de 25 kg por estante. Los estantes opcionales de acero inoxidable reforzado para las unidades IL 240PR tienen una carga de trabajo máxima de 100 kg por estante. La carga máxima de la cámara se indica en las especificaciones.
Información de suministro: Los modelos se suministran con dos o tres (IL 240PR) estantes de alambre de acero inoxidable, llaves para la cerradura (2 unidades), certificado de prueba del fabricante a 37 °C, cable Ethernet, manual de instrucciones multilingüe y software Premium Control (puede descargarse de la memoria interna en una memoria USB).
Precaución: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.