n-Heptano ≥98.5% (por GC), Laboratory Reagent
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: high purity solvents
93641-4X5L 93641-5L
93641-4X5LEA 925 EUR
93641-4X5L HONC93641-5L
n-Heptano ≥98.5% (por GC), Laboratory Reagent
n-Heptano
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Pto. Ebullición: 98.4
Pto. de fusión: –90.5 °C
Densidad: 0.69 g/cm3 (15 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009544
Núm. CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Refractive Index n20/D 1.387 (lit.)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.385 - 1.389
Vapor Pressure 83 mmHg ( 37.7 °C)
Explosion Limit 7 %
Vapor Density 3.5 (vs air)