Peróxido de hidrogeno 34,5-36,5%, meets analytical specification of Ph. Nord.
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
18304H-5L 18304H-1L 18304H-6X1L
HONC18304H-5LEA 0 EUR
HONC18304H-5L HONC18304H-1L HONC18304H-6X1L
Peróxido de hidrogeno 34,5-36,5%, meets analytical specification of Ph. Nord.
Peróxido de hidrogeno
Formula: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Pto. Ebullición: 150.2
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 1.110 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011333
Núm. CAS: 7722-84-1
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 14,04798
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 34.5 - 36.5 %
Non-volatile matter Max. 0.05 %
Residue on ignition Max. 0.03 %
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0002 %