Acetonitrilo ≥99.8% (por GC) para HPLC preparativa, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
82063-200L 82063-395L 82063-18L
HONC82063-200LEA 25440 EUR
HONC82063-200L HONC82063-395L HONC82063-18L
Acetonitrilo ≥99.8% (por GC) para HPLC preparativa, Riedel-de Haën™
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0.7857 g/cm3 (20 °C)
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0005 %
Transmittance at 220 nm Min. 50 %
Transmittance from 240 nm Min. 99 %
Explosion Limit 16 %
Autoignition Temperature 973 °F
Vapor Pressure 72.8 mmHg ( 20 °C)