Zapatos de seguridad ESD, sistema de ajuste Boa®, uvex 2 trend, 6938
Proveedor: UVEX
6938.1/38 6938.1/39 6938.1/40 6938.1/41 6938.1/42 6938.1/43 6938.1/44 6938.1/45 6938.1/46 6938.1/47 6938.1/48 6938.1/49 6938.1/50 6938.1/51 6938.1/52 6938.2/38 6938.2/39 6938.2/40 6938.2/41 6938.2/42 6938.2/43 6938.2/44 6938.2/45 6938.2/46 6938.2/47 6938.2/48 6938.2/49 6938.2/50 6938.2/51 6938.2/52 6938.3/38 6938.3/39 6938.3/40 6938.3/41 6938.3/42 6938.3/43 6938.3/44 6938.3/45 6938.3/46 6938.3/47 6938.3/48 6938.3/49 6938.3/50 6938.3/51 6938.3/52
UVEX6938.1/38EA 80.9 EUR
UVEX6938.1/38 UVEX6938.1/39 UVEX6938.1/40 UVEX6938.1/41 UVEX6938.1/42 UVEX6938.1/43 UVEX6938.1/44 UVEX6938.1/45 UVEX6938.1/46 UVEX6938.1/47 UVEX6938.1/48 UVEX6938.1/49 UVEX6938.1/50 UVEX6938.1/51 UVEX6938.1/52 UVEX6938.2/38 UVEX6938.2/39 UVEX6938.2/40 UVEX6938.2/41 UVEX6938.2/42 UVEX6938.2/43 UVEX6938.2/44 UVEX6938.2/45 UVEX6938.2/46 UVEX6938.2/47 UVEX6938.2/48 UVEX6938.2/49 UVEX6938.2/50 UVEX6938.2/51 UVEX6938.2/52 UVEX6938.3/38 UVEX6938.3/39 UVEX6938.3/40 UVEX6938.3/41 UVEX6938.3/42 UVEX6938.3/43 UVEX6938.3/44 UVEX6938.3/45 UVEX6938.3/46 UVEX6938.3/47 UVEX6938.3/48 UVEX6938.3/49 UVEX6938.3/50 UVEX6938.3/51 UVEX6938.3/52
Zapatos de seguridad ESD, sistema de ajuste Boa®, uvex 2 trend, 6938
Zapatos y botas
Zapato de seguridad deportivo S1P con ajuste ancho.
  • Cumple la especificación ESD con una resistencia de volumen inferior a 35 megaohmios
  • Microvelocidades transpirables y perforadas
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
  • Sistema de ajuste Boa® para una regulación individual y un ajuste óptimo durante todo el día
El calzado de seguridad cuenta con una entresuela de acero resistente a la penetración y una puntera de acero, así como una suela exterior de diseño ergonómico que ofrece una excelente resistencia al deslizamiento. La taloneraMore Product Information