Calzado de seguridad ESD, Velcro®, uvex 2 trend, 6906
Proveedor: UVEX
6906.1/38 6906.1/39 6906.1/40 6906.1/41 6906.1/42 6906.1/43 6906.1/44 6906.1/45 6906.1/46 6906.1/47 6906.1/48 6906.1/49 6906.1/50 6906.1/51 6906.1/52 6906.2/38 6906.2/39 6906.2/40 6906.2/41 6906.2/42 6906.2/43 6906.2/44 6906.2/45 6906.2/46 6906.2/47 6906.2/48 6906.2/49 6906.2/50 6906.2/51 6906.2/52 6906.3/38 6906.3/39 6906.3/40 6906.3/41 6906.3/42 6906.3/43 6906.3/44 6906.3/45 6906.3/46 6906.3/47 6906.3/48 6906.3/49 6906.3/50 6906.3/51 6906.3/52
UVEX6906.1/38EA 79.4 EUR
UVEX6906.1/38 UVEX6906.1/39 UVEX6906.1/40 UVEX6906.1/41 UVEX6906.1/42 UVEX6906.1/43 UVEX6906.1/44 UVEX6906.1/45 UVEX6906.1/46 UVEX6906.1/47 UVEX6906.1/48 UVEX6906.1/49 UVEX6906.1/50 UVEX6906.1/51 UVEX6906.1/52 UVEX6906.2/38 UVEX6906.2/39 UVEX6906.2/40 UVEX6906.2/41 UVEX6906.2/42 UVEX6906.2/43 UVEX6906.2/44 UVEX6906.2/45 UVEX6906.2/46 UVEX6906.2/47 UVEX6906.2/48 UVEX6906.2/49 UVEX6906.2/50 UVEX6906.2/51 UVEX6906.2/52 UVEX6906.3/38 UVEX6906.3/39 UVEX6906.3/40 UVEX6906.3/41 UVEX6906.3/42 UVEX6906.3/43 UVEX6906.3/44 UVEX6906.3/45 UVEX6906.3/46 UVEX6906.3/47 UVEX6906.3/48 UVEX6906.3/49 UVEX6906.3/50 UVEX6906.3/51 UVEX6906.3/52
Calzado de seguridad ESD, Velcro®, uvex 2 trend, 6906
Zapatos y botas
Con correas de gancho y bucle ajustables individualmente y una parte superior de microvelour transpirable. Los zapatos de seguridad son adecuados para las personas alérgicas al cromo, ya que están fabricados con materiales sintéticos. Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que dificultan la humectación de la pintura.
  • Cumple la especificación ESD con una resistencia de volumen inferior a 35 megaohmios
  • Entresuela de acero resistente a la penetración y puntera de acero
  • Suela exterior de diseño ergonómico con excelente resistencia al deslizamiento
  • Tapa del talón antitorsión uvex estabilizadora para evitar la torsión del tobillo
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
Las zapatillas de seguridad cuentan con una suela de PUR que no deja marcas y una banda de rodadura de diseño ergonómico. Un sistema de dos capas con suela resistente a la abrasión garantiza un excelente confort al caminar, así como una excelente resistencia al deslizamiento. La banda de rodadura es autolimpiable.
Color: Negro/gris/naranja
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; S1P, SRC