Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 trend, 6934, S3
Proveedor: UVEX
6934.3/42 6934.3/43 6934.3/44 6934.3/45 6934.3/46 6934.3/47 6934.3/48 6934.3/49 6934.3/50 6934.3/51 6934.3/52 6934.1/38 6934.1/39 6934.1/40 6934.1/41 6934.1/42 6934.1/43 6934.1/44 6934.1/45 6934.1/46 6934.1/47 6934.1/48 6934.1/49 6934.1/50 6934.1/51 6934.1/52 6934.2/38 6934.2/39 6934.2/40 6934.2/41 6934.2/42 6934.2/43 6934.2/44 6934.2/45 6934.2/46 6934.2/47 6934.2/48 6934.2/49 6934.2/50 6934.2/51 6934.2/52 6934.3/38 6934.3/39 6934.3/40 6934.3/41
UVEX6934.3/42EA 74.1 EUR
UVEX6934.3/42 UVEX6934.3/43 UVEX6934.3/44 UVEX6934.3/45 UVEX6934.3/46 UVEX6934.3/47 UVEX6934.3/48 UVEX6934.3/49 UVEX6934.3/50 UVEX6934.3/51 UVEX6934.3/52 UVEX6934.1/38 UVEX6934.1/39 UVEX6934.1/40 UVEX6934.1/41 UVEX6934.1/42 UVEX6934.1/43 UVEX6934.1/44 UVEX6934.1/45 UVEX6934.1/46 UVEX6934.1/47 UVEX6934.1/48 UVEX6934.1/49 UVEX6934.1/50 UVEX6934.1/51 UVEX6934.1/52 UVEX6934.2/38 UVEX6934.2/39 UVEX6934.2/40 UVEX6934.2/41 UVEX6934.2/42 UVEX6934.2/43 UVEX6934.2/44 UVEX6934.2/45 UVEX6934.2/46 UVEX6934.2/47 UVEX6934.2/48 UVEX6934.2/49 UVEX6934.2/50 UVEX6934.2/51 UVEX6934.2/52 UVEX6934.3/38 UVEX6934.3/39 UVEX6934.3/40 UVEX6934.3/41
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 trend, 6934, S3
Zapatos y botas
Zapato de seguridad deportivo S3 con ajuste ancho.
  • Cumple la especificación ESD con una resistencia de volumen inferior a 35 megaohmios
  • Cuero repelente al agua
  • Sistema de cordones suave y resistente a la suciedad y al calor
  • La cubierta de poliuretano espumado ayuda a aumentar la vida útil de la parte superior (modelos S3)
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
El calzado de seguridad cuenta con una entresuela de acero resistente a la penetración (modelos S3) y una puntera de acero. La suela de diseño ergonómico ofrece una excelente resistencia al deslizamiento. La talonera estabilizadora uvex antitorsión está diseñada para evitar la torsión del tobillo. Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que dificultan la humectación de la pintura
Color: Negro/azul
EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011, S3, SRC
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011, S3, SRC