Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 trend, 6949
Proveedor: UVEX
6949.7/38 6949.7/39 6949.7/40 6949.7/41 6949.7/42 6949.7/43 6949.7/44 6949.7/45 6949.7/46 6949.7/47 6949.7/48 6949.7/49 6949.7/50 6949.7/51 6949.7/52 6949.8/38 6949.8/39 6949.8/40 6949.8/41 6949.8/42 6949.8/43 6949.8/44 6949.8/45 6949.8/46 6949.8/47 6949.8/48 6949.8/49 6949.8/50 6949.8/51 6949.8/52 6949.9/38 6949.9/39 6949.9/40 6949.9/41 6949.9/42 6949.9/43 6949.9/44 6949.9/45 6949.9/46 6949.9/47 6949.9/48 6949.9/49 6949.9/50 6949.9/51 6949.9/52
UVEX6949.7/38EA 69 EUR
UVEX6949.7/38 UVEX6949.7/39 UVEX6949.7/40 UVEX6949.7/41 UVEX6949.7/42 UVEX6949.7/43 UVEX6949.7/44 UVEX6949.7/45 UVEX6949.7/46 UVEX6949.7/47 UVEX6949.7/48 UVEX6949.7/49 UVEX6949.7/50 UVEX6949.7/51 UVEX6949.7/52 UVEX6949.8/38 UVEX6949.8/39 UVEX6949.8/40 UVEX6949.8/41 UVEX6949.8/42 UVEX6949.8/43 UVEX6949.8/44 UVEX6949.8/45 UVEX6949.8/46 UVEX6949.8/47 UVEX6949.8/48 UVEX6949.8/49 UVEX6949.8/50 UVEX6949.8/51 UVEX6949.8/52 UVEX6949.9/38 UVEX6949.9/39 UVEX6949.9/40 UVEX6949.9/41 UVEX6949.9/42 UVEX6949.9/43 UVEX6949.9/44 UVEX6949.9/45 UVEX6949.9/46 UVEX6949.9/47 UVEX6949.9/48 UVEX6949.9/49 UVEX6949.9/50 UVEX6949.9/51 UVEX6949.9/52
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 trend, 6949
Zapatos y botas
Zapato de seguridad deportivo S2 con ajuste ancho.
  • Cumple la especificación ESD con una resistencia de volumen inferior a 35 megaohmios
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
  • Microvelocidad transpirable e hidrófuga
  • Puntera de acero
  • Talón y antepié con absorción de impactos
  • La tecnología Climazone ayuda a mantener la temperatura del pie para un óptimo confort del usuario
El calzado de seguridad cuenta con una suela exterior de diseño ergonómico que ofrece una excelente resistencia al deslizamiento, así como una tapa estabilizadora uvex antitorsión en el talón diseñada para evitar la torsión del tobillo. Aptos para personas alérgicas al cromo, ya que están fabricados con materiales sintéticos. Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que dificultan la humectación de la pintura. La sensación de suavidad del usuario proporciona un cómodo acolchado en el cuello y la lengüeta del polvo. Plantilla confortable y antiestática extraíble, con sistema de transporte de la humedad.
Color: Negro/gris
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011 S2 SRC; certificado con uvex medicare.