Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 trend, 6934, S2
Proveedor: UVEX
6934.8/47 6934.7/38 6934.7/39 6934.7/40 6934.7/41 6934.7/42 6934.7/43 6934.7/44 6934.7/45 6934.7/46 6934.7/47 6934.7/48 6934.7/49 6934.7/50 6934.7/51 6934.7/52 6934.8/38 6934.8/39 6934.8/40 6934.8/41 6934.8/42 6934.8/43 6934.8/44 6934.8/45 6934.8/46 6934.8/48 6934.8/49 6934.8/50 6934.8/51 6934.8/52 6934.9/38 6934.9/39 6934.9/40 6934.9/41 6934.9/42 6934.9/43 6934.9/44 6934.9/45 6934.9/46 6934.9/47 6934.9/48 6934.9/49 6934.9/50 6934.9/51 6934.9/52
UVEX6934.8/47EA 72.3 EUR
UVEX6934.8/47 UVEX6934.7/38 UVEX6934.7/39 UVEX6934.7/40 UVEX6934.7/41 UVEX6934.7/42 UVEX6934.7/43 UVEX6934.7/44 UVEX6934.7/45 UVEX6934.7/46 UVEX6934.7/47 UVEX6934.7/48 UVEX6934.7/49 UVEX6934.7/50 UVEX6934.7/51 UVEX6934.7/52 UVEX6934.8/38 UVEX6934.8/39 UVEX6934.8/40 UVEX6934.8/41 UVEX6934.8/42 UVEX6934.8/43 UVEX6934.8/44 UVEX6934.8/45 UVEX6934.8/46 UVEX6934.8/48 UVEX6934.8/49 UVEX6934.8/50 UVEX6934.8/51 UVEX6934.8/52 UVEX6934.9/38 UVEX6934.9/39 UVEX6934.9/40 UVEX6934.9/41 UVEX6934.9/42 UVEX6934.9/43 UVEX6934.9/44 UVEX6934.9/45 UVEX6934.9/46 UVEX6934.9/47 UVEX6934.9/48 UVEX6934.9/49 UVEX6934.9/50 UVEX6934.9/51 UVEX6934.9/52
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 trend, 6934, S2
Zapatos y botas
Zapato de seguridad deportivo S2 con ajuste ancho.
  • Cumple la especificación ESD con una resistencia de volumen inferior a 35 megaohmios
  • La suela de diseño ergonómico ofrece una excelente resistencia al deslizamiento
  • Cuero repelente al agua
  • Sistema de cordones suave y resistente a la suciedad y al calor
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
El calzado de seguridad cuenta con una entresuela de acero resistente a la penetración (modelos S3) y una puntera de acero. La talonera estabilizadora uvex antitorsión está diseñada para evitar la torsión del tobillo. Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que dificultan la humectación de la pintura.
Color: Negro/azul
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011, S2, SRC